Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos serie P
Los baños de agua ultrasónicos Fisherbrand™ serie P cuentan con una pantalla digital cómoda de los parámetros configurados y de funcionamiento, un depósito de acero inoxidable resistente a la cavitación, asas ergonómicas para un posicionamiento fácil y una resistente tapa que ayuda a reducir el sonido y la evaporación de la solución.
Marca: Fisherbrand™ 1013804
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para todas las aplicaciones en laboratorios analíticos, industriales y médicos, incluidas las aplicaciones de limpieza intensiva.- Significativamente más potente que las unidades de ultrasonidos convencionales
- Práctico y fácil de manejar con pantalla clara que muestra el juego y los parámetros reales
- Multifrecuencia
- 37kHz para aplicaciones estándar
- 80 kHz para tiempos de limpieza prolongados, ideal para el tratamiento de objetos muy pequeños y sensibles
- Las unidades cuentan con funciones de control normales, de pulso, barrido, desgasificación y potencia
- Válvula de drenaje montada en el lateral y conducto de drenaje posterior para eliminar la solución utilizada
- El potente modo de pulso elimina los contaminantes persistentes
- Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Información de órdenes
Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Especificaciones
Carcasa y depósito de acero inoxidable V2A | |
18 L | |
230 V CA, 1400 W | |
P 180 H | |
8,5 kg |
230 V CA | |
340 x 390 x 321 mm | |
Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial | |
De 5 °C a 40 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 13
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
ELM029 BA Elmasonic P GB
Tamaño : 480.6 kB
ELM031 Fb112-Fisher ES
Tamaño : 856 kB
Título del producto
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos serie P > Capacidad: 18 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido