Learn More
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones. Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
Marca:  Grant Instruments™ XUB5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440998
  • 2350.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones.Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
  • Control de velocidad ajustable de 500 a 3000 rpm
  • Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
  • Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
  • Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se desplace: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
  • Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento continuo o por contacto y gire el mando para ajustar la velocidad
  • Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1.5 ml, 8 × 0.5 ml, 8 × 0.2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
  • Escala de temperatura de funcionamiento: de + 4 °C a 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
LED
De 32 a 38 kHz
4,5 L
Temperatura ambiente de +5 °C a 70 °C
De 0 a 99 min.
230 V
200 mm
De 32 a 38 kHz
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB > Capacidad: 4,5 l (capacidad de trabajo)