Learn More
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones. Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
Marca: Grant Instruments™ XUB12
Descripción
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones.Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
- Control de velocidad ajustable de 500 a 3000 rpm
- Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
- Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
- Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se desplace: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
- Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento continuo o por contacto y gire el mando para ajustar la velocidad
- Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1.5 ml, 8 × 0.5 ml, 8 × 0.2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
- Escala de temperatura de funcionamiento: de + 4 °C a 40 °C
Especificaciones
De 0 a 99 min. | |
12,5 L | |
Temperatura ambiente de +5 °C a 70 °C |
230 V | |
288 mm | |
De 32 a 38 kHz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Grant M2 ultrasonic solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers