Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas Fisherbrand™ para unidades de limpieza de ultrasonidos de la serie S están fabricadas con plástico azul duradero.
Marca:  Fisherbrand™ 1003281
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10560243
  • 23.60€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapa fácil de abrir y cerrar
  • Amortigua el nivel de ruido
  • Diseñadas para su uso como cuenco de goteo cuando se vuelcan
  • Plástico resistente a productos químicos
  • Aumente con mayor rapidez la temperatura de su limpiador ultrasónico
  • Contienen y evitar los derrames y fugas
Especificaciones
Especificaciones
Cubierta
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l
Laboratorios médicos y en procesos de producción industrial
Plástico
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ > Para utilizar con la unidad de ultrasonidos FB11201