Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubos de muestras de diámetro ultra fino, 1 mm de DI, <3,98 mm de DE
Para su uso con balanzas con susceptibilidad magnética MKII
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036152.KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- DI: 1 mm
Especificaciones
1 unidad | |
Tubos de muestras de diámetro ultra fino |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26A028 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 036149.FI,036149.FF,036152.KG |
B28Z008 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 036149.FI,036149.FF,036152.KG |
D22M22 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 036149.FI,036149.FF,036152.KG |
B28Z007 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 036149.FI,036149.FF,036152.KG |
G16N17 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 036149.FI,036149.FF,036152.KG |