Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)
Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complemente el crecimiento de los cultivos celulares con suero HyClone™ FetalClone III™ de origen estadounidense, la alternativa al suero fetal bovino (SFB) con mayores aplicaciones.
Marca: Cytiva SH30109.03
Descripción
- Alternativa económica al SFB
- Rendimiento comparable al del SFB
- Alta uniformidad entre lotes
- Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
Especificaciones
Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación de hierro, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. | |
Suero de sustitución del SFB | |
Estéril | |
Ninguno | |
≤10 UE/ml | |
≤20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus | |
No | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
No |
Seguridad y manipulación
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.