Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)
Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complemente el crecimiento de los cultivos celulares con suero HyClone™ FetalClone III™ de origen estadounidense, la alternativa al suero fetal bovino (SFB) con mayores aplicaciones.
96.30€ - 494.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de producto | Suero de sustitución del SFB |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10295162
|
Cytiva
SH30109.02 |
100 mL | Ninguno |
96.30€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12399852
|
Cytiva
SH30109.02HI |
100 mL | Inactivado por calor |
111.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10570083
|
Cytiva
SH30109.03 |
500 mL | Ninguno |
494.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12329862
|
Cytiva
SH30109.03IR |
500 mL | Irradiated | N/A | ||||||
16281102
|
Cytiva
SH30109.03IR25-40 |
500 mL | Irradiado (de 25 a 40 dosis) |
402.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17286896
|
Cytiva
SH30109.03IR30-45 |
500 mL | Irradiado (de 30 a 45 dosis) |
420.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Alternativa económica al SFB
- Rendimiento comparable al del SFB
- Alta uniformidad entre lotes
- Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
Estéril | |
≤10 UE/ml | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
No |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. | |
Suero de sustitución del SFB | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
≤20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)