Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos serie P
Los baños de agua ultrasónicos Fisherbrand™ serie P cuentan con una pantalla digital cómoda de los parámetros configurados y de funcionamiento, un depósito de acero inoxidable resistente a la cavitación, asas ergonómicas para un posicionamiento fácil y una resistente tapa que ayuda a reducir el sonido y la evaporación de la solución.
1020.00€ - 2660.00€
Especificaciones
Material Carcasa y depósito de acero inoxidable V2A
Tensión 230 V CA
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Modelo Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Modelo Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
11768029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013810
28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm N/A N/A N/A
11718029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013737
2,75 L P 30 H 179 x 300 x 221 mm N/A N/A N/A
11728029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013761-121
5,75 L P 60 H 186 x 365 x 271 mm N/A N/A N/A
11738029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013735
6,9 L P 70 H 179 x 568 x 221 mm N/A N/A N/A
11748029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013777
12,75 L P 120 H 278 x 365 x 321 mm N/A N/A N/A
11758029
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
1013804
18 L P 180 H 340 x 390 x 321 mm
2350.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para todas las aplicaciones en laboratorios analíticos, industriales y médicos, incluidas las aplicaciones de limpieza intensiva.
  • Significativamente más potente que las unidades de ultrasonidos convencionales
  • Práctico y fácil de manejar con pantalla clara que muestra el juego y los parámetros reales
  • Multifrecuencia
  • 37kHz para aplicaciones estándar
  • 80 kHz para tiempos de limpieza prolongados, ideal para el tratamiento de objetos muy pequeños y sensibles
  • Las unidades cuentan con funciones de control normales, de pulso, barrido, desgasificación y potencia
  • Válvula de drenaje montada en el lateral y conducto de drenaje posterior para eliminar la solución utilizada
  • El potente modo de pulso elimina los contaminantes persistentes
  • Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Información de órdenes
Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Especificaciones
Especificaciones
Carcasa y depósito de acero inoxidable V2A
230 V CA
Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial
De 5 °C a 40 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos serie P