Learn More
Fisherbrand™ Pastillas de prueba de amilasa Phadebas™ (50)
Determina la actividad de la Α-amilasa para aplicaciones en campos como la industria alimentaria, la biotecnología y los detergentes. Las tabletas de prueba de amilasa de Fisherbrand™ Phadebas™ vienen con instrucciones y una curva estándar por lotes.
Marca: Fisherbrand™ 1301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para una amplia variedad de aplicaciones en campos como la industria alimentaria, la biotecnología y los detergentes.
- Esta prueba lleva más de 35 años en el mercado y está bien documentada en la literatura científica.
- Incluye instrucciones de uso en inglés, francés, español y alemán.
- Incluye una curva estándar de lote para la evaluación cuantitativa.
Especificaciones
Determinación de la actividad de la Αamilasa | |
50 pastillas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Pastillas de prueba de amilasa Phadebas™ (50) > 50 pastillas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido