Learn More
Corning™ Filtros para tubos de centrífuga Costar™ Spin-X™
Constan de una unidad de filtro con membrana dentro de un tubo para centrífuga de polipropileno. Los filtros para tubos de centrífuga Corning™ Costar Spin-X™ filtran de forma efectiva pequeños volúmenes de muestras mediante centrifugación para eliminación de bacterias, eliminación de partículas, preparación de muestras para HPLC, eliminación de células de medios de cultivo y purificación de ADN en geles de agarosa y de poliacrilamida.
Marca: Corning™ 8163
Descripción
- Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
- Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
0,5 mL |
0,45 μm | |
Spin-X |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
60Hours
7Minutes
37Seconds
27New Offer Ahorre hasta un 92%