Learn More
Corning™ Filtros para tubos de centrífuga Costar™ Spin-X™
Constan de una unidad de filtro con membrana dentro de un tubo para centrífuga de polipropileno. Los filtros para tubos de centrífuga Corning™ Costar Spin-X™ filtran de forma efectiva pequeños volúmenes de muestras mediante centrifugación para eliminación de bacterias, eliminación de partículas, preparación de muestras para HPLC, eliminación de células de medios de cultivo y purificación de ADN en geles de agarosa y de poliacrilamida.
194.63€ - 324.90€
Especificaciones
Material (membrana) | Acetato de celulosa |
---|---|
Tipo | Spin-X |
Volumen (métrico) | 0,5 mL |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10649351
|
Corning™
8163 |
0,45 μm | No estéril |
194.63€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10310361
|
Corning™
8160 |
0,22 μm | Estéril |
324.90€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10787632
|
Corning™
8162 |
0,45 μm | Estéril |
324.90€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10104101
|
Corning™
8161 |
0,22 μm | No estéril |
195.74€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Purificación rápida y eficaz de ADN a partir de un gel de agarosa, que consta de dos pasos:
- Escisión de la banda del gel
- Centrifugación en el tubo Spin-X
- Gestiona volúmenes de agitación de hasta 500 μl
- Volumen retenido de < 5 μl
- Resiste una fuerza centrífuga relativa (RCF) de hasta 16,000 × G
- Con certificación de apirógenas y sin ADNasa ni ARNasa
- Las membranas de acetato de celulosa proporcionan unos rápidos caudales y un bajo nivel de unión de proteínas
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Spin-X | |
0,5 mL |