Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
Marca: Corning™ 3898
296.48 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
No estéril | |
Fondo en V | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Tratado | |
Procesado para mejorar la hidrofilicidad para la hemaglutinación y asays similares. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
25/Paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%