Learn More
Corning™ Soporte permeable con membrana de poliéster Costar™ HTS Transwell™ -96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Un conjunto de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manipular los 96 insertos como una sola unidad
Marca:  Corning™ 3374
190.78 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424673
  • 204.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El soporte permeable de 96 pocillos HTS Transwell tiene una matriz de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
  • Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm, 1,0 μm y 8,0 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,4 μm, 3,0 μm y 5,0 μm)
  • 0,143 cm2 de área de membrana por pocillo, lo que proporciona entre un 20 % y un 50 % más de área de superficie para el crecimiento celular que otros sistemas disponibles comercialmente
  • Los grandes puertos de acceso apical y basolateral permiten un muestreo de los medios eficiente y facilitan el acceso automatizado o manual.
  • Optimizado para la automatización, con puertos de alimentación multicanal, superficie de agarre mejorada y códigos de barras estándar
  • La placa depósito permite la alimentación simultánea de 96 pocillos y viene con un estabilizador de medios extraíble para reducir el riesgo de derrames durante la manipulación
  • La placa de recepción aísla cada pocillo para permitir 96 ensayos individuales.
  • Estéril
  • Los sistemas HTS Transwell-96 (PC de 0,4 μm, PET de 0,4 μm y PET de 1,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en una placa depósito e incluyen la placa de recepción de 96 pocillos con tapa.
  • Las placas HTS Transwell-96 (PC de 3,0 y 5,0 μm, PET de 8,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en la placa de recepción de 96 pocillos con tapa. Las placas depósito pueden adquirirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Tereftalato de polietileno
En envase individual
Transparente
Poliéster
0,23 ml
Plano
1/Paq.
Transparente
0,143 cm2
8 x 12
8 μm
Placa de recepción de 96 pocillos HTS Trans-Well™
96
Estéril
2/caja
2/caja
0,42 cm
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote23924038 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha31/03/2025 Catalog Number3374
Número de lote23924060 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha25/01/2025 Catalog Number3374
Número de lote28623001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha25/09/2024 Catalog Number3374
Número de lote17524022 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/09/2024 Catalog Number3374
Número de lote33423010 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/06/2024 Catalog Number3374
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Soporte permeable con membrana de poliéster Costar™ HTS Transwell™ -96 > Tereftalato de polietileno; 8 μm; 1/paquete