Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
Las membranas transparentes tratadas con colágeno facilitan la fijación y difusión celular
Marca: Corning™ 3495
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana. Membrana de PTFE con recubrimiento de colágeno transparente
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Mezcla equimolar de colágeno tipo I y III
- Envasado individual
- Placas de varios pocillos incluidas en cada caja
- Estéril
Información de órdenes
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
Especificaciones
0,33 cm2 | |
0,6 ml | |
Inserto de membrana | |
6,5 mm | |
24/caja | |
Estériles |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,4 μm | |
Placa de 24 pocillos | |
1/Paq. | |
Colágeno | |
24 |