Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
Las membranas transparentes tratadas con colágeno facilitan la fijación y difusión celular
399.62€ - 516.41€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo | Inserto de membrana |
N.° por paquete | 1/Paq. |
N.º por caja | 24/caja |
Revestimiento de superficie | Colágeno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10457031
|
Corning™
3493 |
0,4 μm | Placa de 12 pocillos |
434.19€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10216581
|
Corning™
3491 |
0,4 μm | Placa de 6 pocillos |
516.41€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10042501
|
Corning™
3495 |
0,4 μm | Placa de 24 pocillos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10005331
|
Corning™
3494 |
3 μm | Placa de 12 pocillos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10136861
|
Corning™
3492 |
3 μm | Placa de 6 pocillos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10377791
|
Corning™
3496 |
3 μm | Placa de 24 pocillos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Diseñado para estudios de transporte, cocultivo y otros procedimientos experimentales; mejora la visibilidad de las células durante el cultivo
- La membrana tiene una mezcla equimolar de los tipos I y III de colágeno derivado de placenta de bovino: un colágeno biológicamente estabilizado que cubre cada fibril de la matriz de membrana de filtro, lo que mantiene la porosidad de la membrana—
- La pared interior del inserto también se ha tratado para permitir la formación de una monocapa completa e integral; se pueden ver mediante microscopía de contraste de fase
- Tratado con cultivo de tejidos
Información de órdenes
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1/Paq. | |
Colágeno |
Inserto de membrana | |
24/caja | |
Estéril |