Learn More
ZVG™ Cotton Cleaning Cloths
These cleaning cloths made of thin, strong cotton are absorbent, low-linting, and primarily suitable for polishing and cleaning tasks. Compliant with DIN 61650 standards.
Marca:  ZVG™ 10098-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17873525
  • 22.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 100% cotton
  • Predominantly seamless
  • Lint-free, absorbent material
Especificaciones
Especificaciones
Paño de limpieza
DIN 61650
Un solo uso
No estéril
Cotton
Multicolored
10 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
ZVG™ Cotton Cleaning Cloths > Cleaning Cloths; Color: Multicolored