Learn More
ZVG™ Cotton Cleaning Cloths
These cleaning cloths made of thin, strong cotton are absorbent, low-linting, and primarily suitable for polishing and cleaning tasks. Compliant with DIN 61650 standards.
22.50€ - 40.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Paño de limpieza |
---|---|
Material | Cotton |
Certificaciones/conformidad | DIN 61650 |
Desechables | Un solo uso |
Cantidad de embalaje | 10 kg |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17853525
|
ZVG™
10097-01 |
Blanco |
40.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17803525
|
ZVG™
10095-00 |
Calico White |
28.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17873525
|
ZVG™
10098-01 |
Multicolored |
22.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 100% cotton
- Predominantly seamless
- Lint-free, absorbent material
Especificaciones
Paño de limpieza | |
DIN 61650 | |
10 kg |
Cotton | |
Un solo uso | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ZVG™ Cotton Cleaning Cloths