Learn More
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble
Marienfeld Superior™ cámaras de recuento son instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos.
82.02€ - 93.14€
Especificaciones
Descripción Con marca CE (IVD)
Tamaño de celda 0.0025 mm2
Material Vidrio especial óptico
Cantidad 1
Fondo (métrico) 0.1 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Grid Type Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grid Type Precio Cantidad y disponibilidad  
15827045
Ver documentos
Marienfeld Superior™
0640231
Burker
93.14€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15748128
Ver documentos
Marienfeld Superior™
0640130
Neubauer
82.02€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos
  • Fabricadas de vidrio óptico especial
  • Tiene 2 rejillas
  • Con 2 cubreobjetos para hemacitómetros 20x26 mm
  • Embaladas individualmente en cajitas de plástico transparente y con 10 piezas por cartón
Especificaciones
Especificaciones
Con marca CE (IVD)
Vidrio especial óptico
0.1 mm
0.0025 mm2
1
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble