Learn More
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble
Marienfeld Superior™ cámaras de recuento son instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos.
Marca: Marienfeld Superior™ 0640130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos
- Fabricadas de vidrio óptico especial
- Tiene 2 rejillas
- Con 2 cubreobjetos para hemacitómetros 20x26 mm
- Embaladas individualmente en cajitas de plástico transparente y con 10 piezas por cartón
Especificaciones
Counting Chamber, Bright line | |
Con marca CE (IVD) | |
Vidrio especial óptico | |
0.1 mm |
Neubauer | |
0.0025 mm2 | |
1 | |
Dos cubreobjetos 20 x 26 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble > Neubauer, without clamps
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido