Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca de 500 μl Matrix™
Almacene las muestras de forma segura a bajas temperaturas, incluido el nitrógeno líquido en fase de vapor, con estos tubos de tapón de rosca.
Marca: Thermo Scientific™ 3744
366.48 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 500 μl Thermo Scientific™ Matrix™. Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
- Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
- Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
Especificaciones
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | |
Esterilizables en autoclave (con tapón suelto) | |
Cónicos | |
Caja | |
Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 | |
Estéril | |
Yes | |
16907 fl oz | |
Tapón incoloro |
Incolora | |
500 μl | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI | |
Fondo en V | |
Matrix™ | |
480 Tubes | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI | |
Sí | |
Sterile and PCR Ready |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.