Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca de 500 μl Matrix™
Almacene las muestras de forma segura a bajas temperaturas, incluido el nitrógeno líquido en fase de vapor, con estos tubos de tapón de rosca.
333.00€ - 657.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 μl |
---|---|
Forma del fondo | Cónicos |
Forma del pocillo | Fondo en V |
Línea de productos | Matrix™ |
Cantidad de embalaje | 480 Tubes |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Envase | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Envase | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10365453
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743 |
Incolora | Caja | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
414.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11855472
![]() |
Thermo Scientific™
3743RED |
Rojo | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11875472
![]() |
Thermo Scientific™
3743YEL |
Amarillo | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11825472
![]() |
Thermo Scientific™
3743BLU |
Azul | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11835472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743GRE |
Verde | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11865472
![]() |
Thermo Scientific™
3743WHI |
Blanca | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11845472
![]() |
Thermo Scientific™
3743PUR |
Morado | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10111683
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744 |
Incolora | Caja | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
571.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11815482
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744RED |
Rojo | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11835482
![]() |
Thermo Scientific™
3744YEL |
Amarillo | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11885472
![]() |
Thermo Scientific™
3744BLU |
Azul | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11895472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744GRE |
Verde | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11825482
![]() |
Thermo Scientific™
3744WHI |
Blanca | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11805482
![]() |
Thermo Scientific™
3744PUR |
Morado | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
591.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10405983
![]() |
Thermo Scientific™
3745 |
n.a. | Caja | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
333.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12346263
![]() |
Thermo Scientific™
3743AMB |
Rojo | Bulk | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
404.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13416918
![]() |
Thermo Scientific™
3744-WP |
Incolora | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Tapa de rosca con etiqueta blanca |
657.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 500 μl Thermo Scientific™ Matrix™. Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
- Los tubos ScrewTop son compatibles con el almacenamiento hasta - 196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
- Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
- Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Specifications
500 μl | |
Fondo en V | |
480 Tubes | |
Sí |
Cónicos | |
Matrix™ | |
16907 fl oz | |
Sterile and PCR Ready |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.