Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca de 500 μl Matrix™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Almacene las muestras de forma segura a bajas temperaturas, incluido el nitrógeno líquido en fase de vapor, con estos tubos de tapón de rosca.
Marca:  Thermo Scientific™ 3743
250.56 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10365453
  • 414.00€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Cónicos
Caja
Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Estéril
Yes
16907 fl oz
Tapón incoloro
Incolora
500 μl
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Fondo en V
Matrix™
480 Tubes
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI
Sterile and PCR Ready
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1416336 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number3743
Número de lote1414308 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number3743
Número de lote1410229 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/02/2025 Catalog Number3743
Número de lote1417423 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha12/02/2025 Catalog Number3743
Número de lote1420537 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha12/02/2025 Catalog Number3743
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca de 500 μl Matrix™ >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.