Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento
Facilita una determinación rápida y sencilla de concentración celular en muestras líquidas. Las cámaras de recuento Hirschmann Instruments™ están disponibles en una gran variedad de profundidades para adaptarse a una amplia gama de sistemas.
Marca:  Hirschmann™ 8100204
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10315421
  • 155.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Línea doble
  • Disponibles con o sin línea brillante y con o sin pinzas
  • Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
Counting Chambers, Bright lined; Neubauer-improved
1Each
0.1 mm
2 cubreobjetos para hemocitómetro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Cámaras de recuento > Depth: 0.1mm; Lined: Bright