Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio
Fabricado con vidrio de borosilicato puro transparente de clase hidrolítica 1 para una excelente resistencia química.
Marca: BRAND™ 470045
61.59 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Espesor entre 0,13 y 0,17 mm
- Índice de refracción ne = 1,52 ± 0,01, número de Abbe ve = 56,5 ±0,5
- La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: limpia, sin polvo ni grasa y sin distorsión
- Planicidad en ± 3 µm
- La cantidad del envase de forma cuadrada es de 2000 (10 cajas de 200); la cantidad del envase de forma rectangular es de 1000 (10 cajas de 100)
Especificaciones
Cuadrada | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
2000 (10 cajas de 200) |
Vidrio de borosilicato | |
18 x 18 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30