Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio
Fabricado con vidrio de borosilicato puro transparente de clase hidrolítica 1 para una excelente resistencia química.
Marca:  BRAND™ 470819
124.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039670
  • 164.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Espesor entre 0,13 y 0,17 mm
  • Índice de refracción ne = 1,52 ± 0,01, número de Abbe ve = 56,5 ±0,5
  • La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: limpia, sin polvo ni grasa y sin distorsión
  • Planicidad en ± 3 µm
  • La cantidad del envase de forma cuadrada es de 2000 (10 cajas de 200); la cantidad del envase de forma rectangular es de 1000 (10 cajas de 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rectángulo
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
1000
Vidrio de borosilicato
24 x 50 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio > Forma: Rectangular, tamaño (métrico): 24 x 50 mm