Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de antígenos de COVID-19 (Tarjeta de pruebas de antígenos de SARS-CoV-2 rápidas), 20 pruebas/kit
La prueba rápida de antígenos de COVID-19 (tarjeta de pruebas de antígenos de SARS-CoV-2 rápidas) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos SARS-CoV-2 presentes en muestras nasales, nasofaríngeas u orofaríngeas humanas.
Marca:  MP Biomedicals 07AG6020B
Código de producto. 17140051
  • 73.00€ / 20 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El objetivo de la prueba es ayudar en el diagnóstico rápido de las infecciones por SARS-CoV-2.
  • FÁCIL DE USAR: toma de muestras sencilla con un hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo en solo unos pasos.
  • RÁPIDO Y PRÁCTICO: resultados en 15 minutos. No requiere instrumentos.
  • EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO: sensibilidad del 96,39 %, especificidad 99,03 %, precisión del 98,59 %
Solo para uso diagnóstico in vitro profesional.
Este producto tiene la Marca CE-IVD para uso profesional y cumple con la Directiva europea de dispositivos de diagnóstico in vitro (98/79/EC).
Especificaciones
Especificaciones
CE-IVD
Control incluido en cada tira reactiva
Antígeno de la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2
Ensayo inmunocromatográfico
96,39%
Hisopo, tampón, tarjeta de análisis y consumibles para 20 pruebas
Kit para 20 pruebas
Kit
Humano
SARS-CoV-2
De 2 °C a 30 °C
Sí
No
Muestras de hisopo nasal, nasofaríngeo u orofaríngeo
Ensayo rápido
Prueba rápida de flujo lateral
Tarjeta de plástico
Humano
0,3 kg
99,03%
15 min
Videos
  • MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals Prueba rápida de antígenos de COVID-19 (Tarjeta de pruebas de antígenos de SARS-CoV-2 rápidas), 20 pruebas/kit > Kit para 20 pruebas