Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales a presión con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PRC11TST1R
34.04 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17815224
  • 35.83€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Red
No
50 shore
100 Pk.
Specification Certified
11 mm
Polyethylene
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
SureSTART nivel 3
1 mm
Snap Cap
Snap Cap Vial
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3 >