Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales a presión con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
32.19€ - 2230.72€
Especificaciones
Material | de baja densidad |
---|---|
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Presión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 11 mm |
Código de producto | Marca | Color | Septo | Precortados | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Septo | Precortados | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17354003
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1 |
Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 100 Pk. |
34.49€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17384163
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101 |
Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 100 Pk. |
50.08€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17394163
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101F |
Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 5000 Pk. |
2230.72€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17384003
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101R |
Rojo | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 100 Pk. |
49.44€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17394003
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101RF |
Rojo | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 5000 Pk. |
2230.72€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17304013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101RT |
Rojo | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 1000 Pk. |
469.64€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17304173
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST101T |
Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | No | 1000 Pk. |
470.34€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17324013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1F |
Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 5000 Pk. |
1556.32€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17334013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1R |
Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 100 Pk. |
34.49€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17344013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1RF |
Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 5000 Pk. |
1556.32€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17354013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1RT |
Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 1000 Pk. |
327.64€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17364013
|
Thermo Scientific™
6PRC11ST1T |
Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | No | 1000 Pk. |
327.64€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17374013
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1 |
Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 100 Pk. |
32.19€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17384013
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1F |
Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 5000 Pk. |
1515.54€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17394013
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1R |
Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 100 Pk. |
32.19€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17304023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1RF |
Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 5000 Pk. |
1452.58€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17314023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1RT |
Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 1000 Pk. |
305.80€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17324023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1T |
Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 1000 Pk. |
305.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17334023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1X |
Transparente | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella | Yes | 100 Pk. |
49.44€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17344023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1XF |
Transparente | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella | Yes | 5000 Pk. |
2230.72€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17354023
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1XT |
Transparente | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella | Yes | 1000 Pk. |
482.10€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17845174
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1C |
Clear | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 100 Pk. |
32.19€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17865214
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1G |
Green | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 100 Pk. |
32.19€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17845194
|
Thermo Scientific™
6PRC11STS1Y |
Yellow | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Yes | 100 Pk. |
33.34€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17815224
|
Thermo Scientific™
6PRC11TST1R |
Red | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | No | 100 Pk. |
35.83€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Utilice los tapones a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm con viales a presión con una abertura de 11 mm, incluyendo nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml, viales a presión de alta recuperación de 1,5 ml, viales de vidrio de alta recuperación y microviales a presión de vidrio SureSTART para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones a presión incluyen septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Specifications
de baja densidad | |
Certificación de especificación | |
11 mm |
SureSTART nivel 3 | |
Presión, nivel 3 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.