Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 34581
El zapato disipativo ESD tiene tratamiento Sanitized™.Incluye suela de TPU con una resistencia extremadamente alta al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 34581/44
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo
- Negro/Azul
- Puntera de aluminio.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Terciopelo | |
Antideslizante | |
34581 |
Negro, Azul | |
44 | |
Poliuretano | |
Aluminio |