missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 34581
El zapato disipativo ESD tiene tratamiento Sanitized™.Incluye suela de TPU con una resistencia extremadamente alta al deslizamiento.
37.54€ - 172.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Color | Negra, Azul |
Material | Terciopelo |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15690018
|
Abeba™
34581/36 |
36 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15600028
|
Abeba™
34581/37 |
37 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15610028
|
Abeba™
34581/38 |
38 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15620028
|
Abeba™
34581/39 |
39 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15630028
|
Abeba™
34581/40 |
40 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15640028
|
Abeba™
34581/41 |
41 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15650028
|
Abeba™
34581/42 |
42 |
37.54€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15660028
|
Abeba™
34581/43 |
43 |
161.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15670028
|
Abeba™
34581/44 |
44 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15680028
|
Abeba™
34581/45 |
45 | N/A | ||||||
15690028
|
Abeba™
34581/46 |
46 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15600038
|
Abeba™
34581/47 |
47 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15610038
|
Abeba™
34581/48 |
48 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo
- Negro/Azul
- Puntera de aluminio.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela exterior de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Terciopelo | |
Poliuretano | |
Aluminio |
Negra, Azul | |
Antideslizante | |
34581 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto