Learn More
Thermo Scientific™ Juego de bolígrafos marcadores criogénicos
Etiquete los criotubos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
62.81€ - 159.80€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | -200 °C (-328 °F) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Criotubos y cajas |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15289134
|
Thermo Scientific™
4000221 |
Multi-color |
62.81€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15611105
|
Thermo Scientific™
4000222 |
Black |
159.80€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Etiquete los viales criogénicos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
- El juego multicolor incluye cuatro bolígrafos de punta fina en negro, azul, verde y rojo
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
-200 °C (-328 °F) | |
Criotubos y cajas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Juego de bolígrafos marcadores criogénicos