Learn More
Thermo Scientific™ Juego de bolígrafos marcadores criogénicos
Etiquete los criotubos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
Marca: Thermo Scientific™ 4000221
59.67 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Etiquete los viales criogénicos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
- El juego multicolor incluye cuatro bolígrafos de punta fina en negro, azul, verde y rojo
Especificaciones
Cryo Marker Pen Set | |
Multi-color | |
Viales |
-200 °C (-328 °F) | |
Criotubos y cajas |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora