Learn More
Brand™ Macrocubetas de PMMA
Macro y microcubetas estándar con una trayectoria óptica transparente y limpia que indica la orientación de la trayectoria óptica.
Marca:  Brand™ 759105
12.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10429852
  • 21.05€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cubetas macro y semimicro
  • Ordenadas por número de cavidades del molde
  • PMMA o PS
  • Variación mínima del valor de extinción
  • Rango de transmisión ópticamente perfecta
  • Ventana rebajada para proteger contra arañazos
  • La marca de cabeza de flecha muestra la dirección de la transmisión  
  • Trayectoria óptica transparente y despejada con indicación de la orientación de la trayectoria óptica
  • Fabricadas bajo condiciones de sala controladas y envasadas de forma completamente automática, sin contacto humano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta macro
2,5 a 4,5 ml
PMMA
100Pack
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0000013490 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2025 Catalog Number759105
Número de lote0000013395 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Catalog Number759105
Número de lote0000013260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number759105
Número de lote0000012785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2025 Catalog Number759105
Número de lote0000012498 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/11/2024 Catalog Number759105
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brand™ Macrocubetas de PMMA > Capacidad: De 2,5 a 4,5 ml