Learn More
Eppendorf™ Cubetas visibles
Cubetas desechables fabricadas en plástico transparente con transmisión de la luz de 300 nm a 900 nm Las cubetas visibles son la herramienta perfecta para aplicaciones fuera del rango UV, por ejemplo, ensayos colorimétricos de proteínas (Bradford, Lowry, etc.), determinación de la densidad óptica de cultivos bacterianos (métodos OD 600), cinética y mediciones de fluorescencia.
Marca: Eppendorf™ 0030079345
141.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Dos tamaños de cubeta diferentes (semimicro y macro) para una amplia variedad de volúmenes y aplicaciones
- Cubetas desechables fabricadas en plástico transparente con transmisión de la luz de 300 nm a 900 nm
Especificaciones
Cubeta visible macro | |
Plástico |