Learn More
Thermo Scientific™ Discos de PTFE/silicona
Combine la inercia del recubrimiento de PTFE con la capacidad de resellado de la silicona mediante los discos de PTFE/silicona Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-12712
Descripción
Garantice un cierre hermético e inerte con los discos de PTFE/silicona esterilizables en autoclave Thermo Scientific™. Se han diseñado especialmente para combinar la capacidad de resellado de la silicona con la inercia del PTFE. Estos discos permiten volver a sellar al instante una punción tras otra y el recubrimiento de PTFE está unido estructuralmente de modo que el cemento no se filtre ni se libere en la muestra tras la penetración de la aguja. Hay diversos tamaños disponibles para su adaptación a los viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, los viales con septo y tapón de rosca Thermo Scientific™ y los viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Información del producto adicionalCada disco se comprime para mantener un cierre hermético, lo que tiene como resultado que el recubrimiento de PTFE se adapte a la superficie de sellado.
Las agujas para jeringa estándar y GC penetran todo el disco con facilidad.
El grosor de la capa de PTFE es de 254 micrones (10 mils) para garantizar la protección.
Especificaciones
Diámetro: 12mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
72/paq. | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Viales de reacción pequeños Reacti-Vials de 0,3 y 1 mL, viales de septo de tapón de rosca de 3,5 mL |
12 mm | |
Esterilizables en autoclave | |
10 mil | |
Disco |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
47Hours
4Minutes
22Seconds
52New Offer Ahorre hasta un 70%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.