Learn More
Greiner Bio-One Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno de alta calidad para ofrecer solidez y alta resistencia térmica. Los tubos criogénicos Greiner BioOne™ Cryo.s™ con rosca externa resisten una escala de temperatura de – 196 a + 100 °C.
Marca:  Greiner Bio-One 127279
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034290
  • 112.67€ / paquete de 300
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
  • Estériles, no pirogénicos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
  • Con marcado CE (CE/IVD)
  • Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
  • Apto para su envío en avión
  • Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
  • 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
  • Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
  • Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
  • Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
  • Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo criogénico
No esterilizable en autoclave
Fondo redondo, base de pie en estrella
Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Estéril
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Azul
4 ml
Polipropileno
-196°C a +100°C
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One Criotubo de polipropileno > Capacidad: 4 ml; color del tapón: Azul; altura: 83 mm