Learn More
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno de 4 ml con fondo redondo Crio.s™ con tapón de rosca externo
Ideal para el almacenamiento de cultivos celulares, muestras de tejido, muestras microbiológicas, material de origen humano o animal, anticuerpos, ADN, ARN y muestras de proteínas.
112.67€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 mL |
---|---|
Forma del fondo | Redondo |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | De rosca |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10563831
|
Greiner Bio-One
127263 |
Natural | Base de pie en estrella, área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos |
112.67€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10741021
|
Greiner Bio-One
127278 |
Amarillo | Base de pie en estrella, área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos |
112.67€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Con o sin área de escritura de ID
- Con base de pie en estrella
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 100 insertos de tapón blancos
- Caja de polietileno
- Diám. x Al: 12,4 x 83 mm
Service Plan
No
Especificaciones
4 mL | |
Polipropileno | |
De rosca |
Redondo | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno de 4 ml con fondo redondo Crio.s™ con tapón de rosca externo