Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 5 mL Polypropylene Tube with Internal Thread Cap
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
Marca: Greiner Bio-One 124276
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La rosca interna tiene una junta de silicona
- Con área de escritura de ID
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 100 insertos de tapón blancos
- Caja de polietileno
- Diám. × Al: 12,5 x 86 mm
Especificaciones
12,5 mm | |
Con zona de escritura | |
5 mL | |
Polipropileno | |
Área de escritura de ID, 100 insertos de tapón blancos y una caja de polietileno | |
Estéril |
Tubo de almacenamiento criogénico | |
Amarillo | |
Redondo | |
Interno | |
86 mm | |
De rosca |