Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 5 mL Polypropylene Tube with Internal Thread Cap
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
255.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Redondo |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10195490
|
Greiner Bio-One
124276 |
Amarillo | Con zona de escritura |
255.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10771201
|
Greiner Bio-One
124275 |
Verde | Con zona de escritura |
255.00€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Internal thread has silicone gasket
- With ID writing area
- Sterile
- Non-pyrogenic and non-toxic
- Includes 100 white cap inserts
- Polyethylener case
- Dia. x Height: 12.5 x 86mm
Especificaciones
Redondo | |
Polipropileno | |
Estéril |