Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 5 mL Polypropylene Tube with Internal Thread Cap
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
Marca: Greiner Bio-One 124275
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La rosca interna tiene una junta de silicona
- Con área de escritura de ID
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 100 insertos de tapón blancos
- Caja de polietileno
- Diám. × Al: 12,5 x 86 mm
Especificaciones
Natural | |
Con zona de escritura | |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
50 | |
De 4,5 a 5,0 ml | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos. Contenido no citotóxico | |
Verde | |
Redondo | |
300 | |
De -196 °C a +121 °C | |
Estéril | |
Polipropileno |