Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de congelador CryoBox™
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores.
267.00€ - 1515.00€
Código de producto | Marca | Diseñar | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diseñar | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10326442
|
Thermo Scientific™
367000 |
Vertical | Gradillas de 12 cajas criogénicas | 5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm) |
453.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419272
![]() |
Thermo Scientific™
5036-0004 |
Vertical | 4 criocajas/gradilla | 14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg) |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11877113
![]() |
Thermo Scientific™
5036-0009 |
Vertical | 9 criocajas/gradilla | 14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg) |
1515.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10547571
![]() |
Thermo Scientific™
5038-4322 |
Horizontal | CryoBoxes | 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg) |
462.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10653791
![]() |
Thermo Scientific™
5038-4422 |
Horizontal | 16 cajas/rack | 22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg) |
521.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10674321
![]() |
Thermo Scientific™
DS5035-0004 |
Vertical | Gradillas de 4 cajas criogénicas | 3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) |
267.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419082
|
Thermo Scientific™
DS5035-0009 |
Vertical | Gradillas de 9 cajas criogénicas | 3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504831
![]() |
Thermo Scientific™
DS5037-0004 |
Vertical | Gradillas de 4 cajas criogénicas | 5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm) |
381.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10718861
![]() |
Thermo Scientific™
DS5037-0007 |
Vertical | Gradillas de 7 cajas criogénicas | 5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm) |
469.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores. Las gradillas para congeladores Thermo Scientific™ CryoBox™ incluyen gradillas de acero inoxidable Thermo Scientific Nalgene™ CryoBox y gradillas de aluminio Thermo Scientific Nunc™ resistentes que se adaptan a los congeladores verticales y horizontales más comunes.
Periodo de garantía limitado:
este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Plata | |
Acero inoxidable |