Learn More
Fisherbrand™ Caja criogénica con insertos de gradilla y tapa
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Marca: Fisherbrand™ CRY-OFF-840J
36.58 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Cartón | |
Caja criogénica | |
133 mm | |
75 mm |
Cuadrada | |
10 x 10 | |
133 mm | |
1 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers