Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para frascos Beatus
Dispensación sólida y fiable; el dispensador para frascos Fisherbrand™ Beatus tiene una válvula de recirculación para redirigir el líquido al frasco y conseguir así una dispensación sin burbujas ni pérdidas de reactivo.
Marca: Fisherbrand™ BEAT5.0
Descripción
- Con válvula de recirculación
- Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
- Mando de ajuste de volumen diseñado especialmente, con giro de 180° para un ajuste de volumen sencillo y sin esfuerzo
- El adaptador de diseño especial permite un giro de 360° que proporciona total flexibilidad
- El colector con válvula PTFE garantiza alta compatibilidad química y funcionamiento de la válvula sin atascos
- Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
- Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
- Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
- Pistón: PTFE y ETP
- Carcasa de válvula: PFA
- Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
- Conjunto de válvula: Vidrio de borosilicato y asiento
- Conjunto de descarga: Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Tubo de entrada y de suministro: FEP
- Compatibilidad: con todos los reactivos, excepto HF
Especificaciones
0,6 % (+/-0,030) | |
Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 10-15 minutos | |
Vidrio de borosilicato | |
0,1 ml |
Dispensador | |
Normas ISO 8655 | |
0,5 A 5 mL | |
BEAT-5 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
Instruction manual accumet AE6
Tamaño : 9 MB
Instruction manual accumet AE6
Tamaño : 4.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Dispensadores para frascos Beatus > Incremento: 0,1 ml; volumen: 0,5 - 5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido