Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno
Almacene hasta 81 microtubos y viales criogénicos en cajas de colores intensos. Las cajas de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ se han diseñado para una rápida identificación visual y un fácil acceso en un formato compacto. Segura para almacenamiento a baja temperatura.
73.05€ - 75.97€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa de cierre a fricción |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento en microtubos |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10050182
|
Fisherbrand™
HS120036 |
Verde |
75.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10325002
|
Fisherbrand™
HS120038 |
Amarillo |
73.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10070182
|
Fisherbrand™
HS120037 |
Rosa |
75.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10385042
|
Fisherbrand™
HS120039 |
Naranja |
75.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10273222
|
Fisherbrand™
HS120035 |
Azul |
75.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10243272
|
Fisherbrand™
HS120040 |
Azul, Verde, Naranja, Morado, Amarillo |
73.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10500203
|
Fisherbrand™
HS120034 |
Natural |
73.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Tamaño compacto para almacenamiento de hasta 81 microtubos y viales criogénicos.
- Fabricada con polipropileno
- Almacene microtubos o viales criogénicos
- Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
- Segura para almacenamiento a baja temperatura
- Tubos: 1,5/2,0 ml
- Pocillos: 81
- Diám. de pocillo: 12,3 mm
- Esterilizable en autoclave
Cada caja de almacenamiento de microtubos Fisherbrand™ se ha diseñado para permitir una identificación visual rápida.
- Pocillos uniformes con ID de ubicación
- La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
- Colores translúcidos vibrantes con un área de etiquetado esmerilada
- Grabada con un diseño de onda distintivo
Especificaciones
Tapa de cierre a fricción | |
Cuadrada | |
Almacenamiento en microtubos | |
5 Paq. | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |