Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno
Almacene hasta 81 microtubos y viales criogénicos en cajas de colores intensos. Las cajas de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ se han diseñado para una rápida identificación visual y un fácil acceso en un formato compacto. Segura para almacenamiento a baja temperatura.
Marca: Fisherbrand™ HS120037
28.37 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Tamaño compacto para almacenamiento de hasta 81 microtubos y viales criogénicos.
- Fabricada con polipropileno
- Almacene microtubos o viales criogénicos
- Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
- Segura para almacenamiento a baja temperatura
- Tubos: 1,5/2,0 ml
- Pocillos: 81
- Diám. de pocillo: 12,3 mm
- Esterilizable en autoclave
Cada caja de almacenamiento de microtubos Fisherbrand™ se ha diseñado para permitir una identificación visual rápida.
- Pocillos uniformes con ID de ubicación
- La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
- Colores translúcidos vibrantes con un área de etiquetado esmerilada
- Grabada con un diseño de onda distintivo
Especificaciones
Tapa de cierre a fricción | |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Rosa | |
Cuadrada | |
Almacenamiento en microtubos | |
5 Paq. | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,74 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31