Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy7 2.0
El cubo de luz LED de segunda generación de EVOS proporciona una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional.Al mismo tiempo, la fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas.
Marca:  Invitrogen™ AMEP4967
3880.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17468092
  • 4450.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El cubo de luz LED de EVOS proporciona una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional
  • La fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas
  • Óptica de condensación y filtros de revestimiento duro combinados en un notable motor de luz que proporciona una excitación de fluoróforos controlada digitalmente
  • Estos cubos de luz LED son compatibles con versiones anteriores de los sistemas EVOS y Countess y se pueden utilizar con cubos de luz de primera generación
  • Al igual que los cubos de luz originales, estos cubos LED los puede intercambiar el usuario y el instrumento los reconoce automáticamente
  • Ideal para su uso con Cy7 y Alexa Fluor 750, y otros fluoróforos con excitación y emisión máxima de aproximadamente 716 y 794 nm
  • Una intensidad de iluminación estable superior a 50 000 horas ayuda a la reproducibilidad experimental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubo de luz LED
Ej.: 716/40 Em: 794/32
Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro
EVOS™
Contador de células automatizado Countess™ III FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000.
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy7 2.0 > Cubo de luz LED