Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System
The EVOS M3000 Imaging System is a fully integrated digital inverted benchtop microscope for two-color fluorescence, transmitted light, phase contrast, and color imaging.
Marca:  Invitrogen™ AMF3000
Código de producto. 30178687
  • 7520.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System > 1 sistema
Para uso exclusivo en investigación.