Learn More
BRAND™ Cryogenic Tube with Screw Cap
Cryogenic Tube with Screw Cap designed for storage of biological material in the gas phase of liquid nitrogen.
Marca: BRAND™ 114843
503.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Descripción
- Diseñado para el almacenamiento de material biológico, como microorganismos, células humanas y animales, etc., en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285
- Graduados
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras
- Estable hasta los – 196 °C
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
- Sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas
Especificaciones
Tubo criogénico | |
Esterilizado con radiación γ | |
4 ml | |
Interno | |
Estéril | |
23,8 cm |
12,5 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
41 cm | |
Polipropileno | |
Tapón roscado |