Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ con OPC UA, uso general
Los congeladores de velocidad controlada con OPC UA Thermo Scientific CryoMed están diseñados teniendo en cuenta la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para la preparación de muestras y las necesidades de producción de GMP.
Marca: Thermo Scientific™ TSCM34SV
30956.51 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Para los clientes de tratamientos celulares y génicos y producción de vacunas, el CryoMed con OPC UA proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular.El CryoMed cuenta con capacidades de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet) y certificaciones estándar de fábrica, proporciona una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario de pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables al tiempo que cumple la norma 21 CFR parte 11 y los requisitos de las buenas prácticas de fabricación.
Funcionamiento sencillo con trazabilidad de datos mejorada
- La pantalla táctil intuitiva permite una fácil configuración, operación y revisión de un proceso de congelación
- Protocolo de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet)
- Certificados emitidos de fábrica
- Seis perfiles de congelación preestablecidos y espacio para hasta 14 perfiles de congelación «personalizados» definidos por el usuario
- La interfaz de usuario de la pantalla táctil integrada registra el uso y los eventos para cumplir con los requisitos de la norma 21 CFR parte 11
- La exportación de datos por USB de los registros de ejecución en archivo .pdf es compatible con la norma 21 CFR parte 11
- Seguridad del usuario:3 niveles de accesibilidad del usuario
- La función «Run last» permite ejecutar consecutivamente el mismo perfil con solo pulsar un botón
- El software de interfaz para PC permite el funcionamiento remoto, la revisión de las ejecuciones y la creación de perfiles personalizados
Monitorización de la ejecución en tiempo real para la protección de la muestra
- Las temperaturas de la cámara y de la muestra se controlan mediante termopares de tipo T, lo que elimina el tiempo de retardo y proporciona una respuesta en «tiempo real»
- Alarmas estándar para alertar a los usuarios de los fallos de los termopares, el mal funcionamiento del calentador, los límites de temperatura alta/baja, el seguimiento de la temperatura, los fallos de alimentación y la finalización del ciclo
- Contactos de telealarma
- Impresora térmica opcional
Rendimiento de temperatura fiable para un uso de alto rendimiento
- Las válvulas solenoides dobles están diseñadas para equilibrar el volumen de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura y una congelación acelerada
- El indicador de mantenimiento preventivo para la sustitución del solenoide de LN2 limita el tiempo de inactividad
- El control y la uniformidad de la temperatura se consiguen a través de un sistema de anillo de inyección de nitrógeno líquido y de manipulación de aire
- Compatible con las técnicas de limpieza VHP
- Espuma aislante respetuosa con el medio ambiente
- Acero inoxidable tipo 304 con acabado exterior con recubrimiento de pintura en polvo
La garantía varía según la región.Consulte a su representante local para obtener más información.
Especificaciones
Congelador de tasa controlada | |
De -180 °C a +50 °C | |
Acero con pintura en polvo | |
Interfaz de usuario de pantalla táctil | |
Carga frontal | |
13 x 13 x 12 in (33 x 33 x 30,5 cm) | |
Sí | |
Compatible con Thermo Fisher Connect | |
CEE 7/7 | |
<800 |
34 L | |
Acero inoxidable | |
CE | |
La garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información. | |
24,3 x 43,3 x 21,7 in (61 x 109,9 x 55,1 cm) | |
USB y OPC UA (Ethernet) | |
Software de interfaz de PC compatible | |
12 A | |
220-230 V, 50-60 Hz | |
174 lb |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora