Learn More
Epredia™ Accesorios para CryoStar™ NX50 y NX70
Mejore el funcionamiento de los criostatos Epredia™ CryoStar™ NX50 y NX70 con los accesorios para Epredia™ CryoStar™ NX50 y NX70.
Marca:  Epredia™ 449980
70.44 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12083049
  • 97.15€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mejore el funcionamiento de los criostatos Epredia™ CryoStar™ NX50 y NX70 con los accesorios para Epredia™ CryoStar™ NX50 y NX70.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Portacuchillas de perfil bajo
  • Portacuchillas de perfil alto
  • Portacuchillas de acero
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Anti-Roll Plate Glass 69.5 mm
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Epredia™ Accesorios para CryoStar™ NX50 y NX70 > Vidrio; 69,5 mm